4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303109-10G PC303109-5G PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA 405 EUR
APOSPC303109-10G APOSPC303109-5G APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₉F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08687913
Núm. CAS: 946784-69-6