2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303113-10G
PC303113-5G
PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA
383
EUR
APOSPC303113-10G
APOSPC303113-5G
APOSPC303113-1G
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formula:
C₉H₇F₂NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062398 Núm. CAS: 916483-58-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |