4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 316 EUR
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682823
Núm. CAS: 1431329-75-7