2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 203 EUR
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14155638
Núm. CAS: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III