4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303127-1G PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA 271 EUR
APOSPC303127-1G APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832394
Núm. CAS: 1017779-79-1