4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 380 EUR
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682815
Núm. CAS: 1431329-84-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III