2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 98.6 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399792
Núm. CAS: 1588508-08-0