4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 650 EUR
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390012
Núm. CAS: 647855-21-8