5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G
PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA
316
EUR
APOSPC303143-1G
APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18399696 Núm. CAS: 151276-15-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |