3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303147-1G
PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA
348
EUR
APOSPC303147-1G
APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formula:
C₇H₇BrF₅NS MW: 312,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201077 Núm. CAS: 1373920-91-2 |