Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 66.7 EUR
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194288
Núm. CAS: 601513-26-2