3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303284-1G PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA 66.7 EUR
APOSPC303284-1G APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19707630
Núm. CAS: 2729-36-4