Aldehído 2,4-difluoro-5-metilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4,6-Difluoro-m-tolualdehído, 2,4-Difluoro-5-tolualdehído
PC303301-10G
PC303301-1G
APOSPC303301-10GEA
422
EUR
APOSPC303301-10G
APOSPC303301-1G
Aldehído 2,4-difluoro-5-metilbenzoico 98%
Aldehído 2,4-difluoro-5-metilbenzoico
Formula:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12196967 Núm. CAS: 315204-36-5 |