4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303306-5G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 89.9 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 159…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835285
Núm. CAS: 367954-99-2