2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 415 EUR
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026231
Núm. CAS: 120694-11-3