1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenceno
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 31.9 EUR
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno 99%
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formula: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007056
Núm. CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04199