3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Pto. de fusión: 55…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236671
Núm. CAS: 364-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II