4-Fluoro-2,6-dinitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol
Formula: C₆H₃FN₂O₅
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179333
Núm. CAS: 364-32-9