2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅FN₂O₄
MW: 200,1240 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205111
Núm. CAS: 349-01-9