1,3-Dinitro-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dinitro(trifluorometoxi)benceno
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 198 EUR
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluorometoxi)benceno 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₃F₃N₂O₅
Pto. Ebullición: 273…274 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042268
Núm. CAS: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II