2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 171 EUR
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida 98%
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Formula: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. Ebullición: 123…124 °C
Densidad: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000412
Núm. CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II