6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)thionicotinamide
PC3048-1G PC3048-250MG
APOSPC3048-1GEA 348 EUR
APOSPC3048-1G APOSPC3048-250MG
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Formula: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236,22 g/mol
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277205
Núm. CAS: 175277-59-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III