4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC305000-100G PC305000-25G PC305000-5G
APOSPC305000-100GEA 185 EUR
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G APOSPC305000-5G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313310
Núm. CAS: 106266-04-0