3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305004-1G PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA 90.5 EUR
APOSPC305004-1G APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13248564
Núm. CAS: 848192-96-1