6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-5-fluoropicolinic acid
PC305018-5G
APOSPC305018-5GEA
81.2
EUR
APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13185797 Núm. CAS: 1052714-46-1 |