1,4-Bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 58.2 EUR
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benceno 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benceno
Formula: C₁₀H₈F₆O₂
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042272
Núm. CAS: 66300-61-6