2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 52.2 EUR
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formula: C₁₀H₇ClF₆O₄S
MW: 372,67 g/mol
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052841
Núm. CAS: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III