2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Flecainide Impurity D
PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈F₆O₄
MW: 318,17 g/mol
Pto. de fusión: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221424
Núm. CAS: 35480-52-5
EINECS: 609-132-9