Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 521 EUR
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formula: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Pto. Ebullición: 62…63 °C
Densidad: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010604
Núm. CAS: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3,II