2',4'-Bis(trifluorometil)acetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 30.6 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluorometil)acetofenona 97%
2',4'-Bis(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₁₀H₆F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042495
Núm. CAS: 237069-82-8