3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etan-1-ona
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 17.6 EUR
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona 98%
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/8mmHg
Densidad: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009910
Núm. CAS: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7