2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 947 EUR
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grado técnico
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142839
Núm. CAS: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III