α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-250G
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina 98%
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
Pto. Ebullición: 70…71 °C/15mmHg
Densidad: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074940
Núm. CAS: 328-93-8
ADR: 6.1,III