2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. Ebullición: 95…115 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 72…74 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407465
Núm. CAS: 6526-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III