α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 29 EUR
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina 98%
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/15mmHg
Densidad: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000394
Núm. CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0