2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído 98%
2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Pto. Ebullición: 172 °C
Densidad: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083535
Núm. CAS: 59664-42-5