3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 125 EUR
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído 98%
3,5-Bis(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C
Densidad: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010206
Núm. CAS: 401-95-6