2,4-Bis(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3064W-5G PC3064W-10G PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA 120 EUR
APOSPC3064W-5G APOSPC3064W-10G APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluorometil)benzamida 97%
2,4-Bis(trifluorometil)benzamida
Formula: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083536
Núm. CAS: 53130-45-3