3,5-Bis(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluorometil)benzamida 97%
3,5-Bis(trifluorometil)benzamida
Formula: C₉H₅F₆NO
Pto. de fusión: 161…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015511
Núm. CAS: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7