3,5-Bis(trifluorometil)benzamidoxima 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluorometil)benzamidoxima 97%
3,5-Bis(trifluorometil)benzamidoxima
Formula: C₉H₆F₆N₂O
MW: 272.15 g/mol
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068188
Núm. CAS: 72111-09-2