5-Fluoro-m-cresol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-3-hydroxy-5-methylbenzene, 3-Fluoro-5-methylphenol
PC3069-5G
PC3069-10G
PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA
49.3
EUR
APOSPC3069-5G
APOSPC3069-10G
APOSPC3069-1G
5-Fluoro-m-cresol 97%
5-Fluoro-m-cresol
Formula:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115885 Núm. CAS: 216976-31-7 UN: 3265 ADR: 8 III |