α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Bis(trifluorometil)benceno, α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 92.8 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Formula: C₈H₄F₆
MW: 214,11 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000392
Núm. CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III