2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3077-5G
PC3077-10G
PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA
241
EUR
APOSPC3077-5G
APOSPC3077-10G
APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,9500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03428511 Núm. CAS: 312936-89-3 |