2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236291
Núm. CAS: 237069-83-9