α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC3080-100G
PC3080-1KG
PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA
0
EUR
APOSPC3080-100G
APOSPC3080-1KG
APOSPC3080-500G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno 98%
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno
Formula:
C₈H₄F₆ Pto. Ebullición: 115…117 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,381 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 21 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000402 Núm. CAS: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 UN: 1993 ADR: 3,II |