α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Bis(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-o-xylene
PC3081-100G PC3081-25G
APOSPC3081-100GEA 379 EUR
APOSPC3081-100G APOSPC3081-25G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno 97%
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-o-xileno
Formula: C₈H₄F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094218
Núm. CAS: 433-95-4