2-Bromo-6-fluoropiridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 0 EUR
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Bromo-6-fluoropiridina 97+%
2-Bromo-6-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095258
Núm. CAS: 144100-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III