Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62 g/mol
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014725
Núm. CAS: 39234-86-1
UN: 3261
ADR: 8 II