3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 502 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol 97%
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol
Formula: C₈H₄F₆S
Pto. Ebullición: 167 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042273
Núm. CAS: 130783-02-7
UN: 3334
ADR: 9,III