3,4'-Bis(trifluorometil)benzhidrol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3086E-1G PC3086E-5G
APOSPC3086E-1GEA 84.1 EUR
APOSPC3086E-1G APOSPC3086E-5G
3,4'-Bis(trifluorometil)benzhidrol 97%
3,4'-Bis(trifluorometil)benzhidrol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O
MW: 320,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045091
Núm. CAS: 203915-48-4